Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control ML G6B
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Expert, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
Marque: Heidolph™ 574-02610-00
6108.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Écran tactile de 5 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
- Modèle de levage motorisé avec verrerie verticale G6 revêtue de plastique et transparente pour une distillation par reflux
- Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
- Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
- Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
- Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
- Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
- Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
- Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
- Grâce à l’interface USB et Micro SD pour faciliter l’installation des mises à jour logicielles et le transfert de favoris individuels d’un périphérique à un autre
Spécification
Prise EU | |
Évaporateur rotatif à levage motorisé |