Learn More
Heidolph™ HEI-VAP Core HL G6B, prise UE
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.
- Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
- Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
- La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
- Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
- Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
- Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
- Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G6 revêtue de plastique et transparente pour une distillation par reflux
- Le bouton de veille arrête toutes les fonctions
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Type | Évaporateur rotatif à levage manuel |
| Type de bouchon | Prise EU |