Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Core HL G5, prise UE
Code produit. 17333290 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17333290
Marque: Heidolph™ 5710150000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle Hei-VAP Core HL G5 se concentre sur l’essentiel, à savoir un affichage numérique clair avec un accès aux paramètres de base à tout moment.
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.
  • Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
  • Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
  • La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
  • Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
  • Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
  • Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
  • Modèle à levage manuel avec condenseur à glace sèche G5
  • Le bouton de veille arrête toutes les fonctions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Type Évaporateur rotatif à levage manuel
Type de bouchon Prise EU