Learn More
Heidolph Instruments Hei-VAP Core HL G1
Un concept d’exploitation axé sur l’essentiel : transparent avec accès aux paramètres de base, à savoir la vitesse de rotation et la température du bain chauffant à tout moment.
Marque: Heidolph Instruments 571-01100-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage numérique clair indiquant les valeurs réelles et les valeurs de consigne
- Deux boutons avec contrôle dynamique pour régler la vitesse de rotation et la température du bain chauffant : rotation rapide pour les grands sauts, rotation lente pour un réglage précis des valeurs de consigne
- La fonction de verrouillage permet d’éviter tout changement accidentel de ces valeurs
- Le système intuitif des éclairages annulaires LED rend les fonctions activées clairement visibles, même à distance
- Réglage facile de la profondeur d’immersion jusqu’à 155 mm et angle d’inclinaison de 20° à 80°
- Fonction de veille et avertissement de chaleur résiduelle à des températures de bain chauffant supérieures à 50°C
- Modèle de levage manuel avec verrerie diagonale G1
- Le bouton de veille arrête toutes les fonctions
Spécification
Prise EU | |
33.1 lb. | |
10 à 280 tr/min | |
LCD | |
68°F to 410°F | |
G1 Diagonal Glassware | |
Stainless Steel | |
±1 K | |
Évaporateur rotatif à levage manuel |
15 kg | |
5 L Evaporating Flask, 4.5 L Bath | |
20°C to 210°C | |
Brushless DC Motor | |
1400 W | |
IP20 | |
Electronic | |
20° to 80° |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction