Learn More
Heidolph™ Ensemble de refroidissement Hei-VAP Core Allround
Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie verticale G3.
Marque:  Heidolph™ 571-21300-00
10156.39 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Code produit. 16662284
  • 12700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-08-2024
Description
  • Hei-VAP Core avec levage manuel et verrerie verticale G3
  • Hei-VAC Control
  • Pompe à vide Rotavac Valve Tec
  • Kit de tuyaux
  • Refroidisseur Hei-CHILL 250
  • Fluide thermique Kyro 30 (10 L)
Spécification
Spécification
Prise EU
Évaporateur rotatif à levage manuel