Learn More
Heidolph™ Agitateurs verticaux Hei-TORQUE série Value
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Vitesse:
10 à 2 000 tr/min
Modèle:
Hei-TORQUE Expert 100
Hei-TORQUE Expert 200
Hei-TORQUE Expert 400
Couple:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Indication des tendances de couple pour surveiller les changements de viscosité
- Affichage numérique de 2,4 po pour une grande facilité d’utilisation
- Vitesse constante même en cas de variations de charge
- Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
- Dernière génération de moteur pour une puissance maximale et un niveau sonore minimal
Spécification
Spécification
| Vitesse | 10 à 2 000 tr/min |
| Capacité | 100 L |
| Affichage | Numérique |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 150 W |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,4 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10,5 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 241 x 93 x 328 mm |
| Modèle | Hei-TORQUE Expert 400 |
| Nbre de vitesses | 2 |
| Afficher plus |