Learn More
Heidolph™ Agitateurs verticaux Hei-TORQUE série Precision
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Vitesse:
10 à 2 000 tr/min
10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min
Modèle:
Hei-TORQUE Precision 100
Hei-TORQUE Precision 200
Hei-TORQUE Precision 400
Couple:
100 Ncm
200 Ncm
400 Ncm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’indication précise du couple affiche toutes les modifications de viscosité
- Vitesse constante même en cas de variations de charge
- Le moteur de nouvelle génération fournit une puissance maximale avec un minimum de bruit
- Démarrage et arrêt sécurisés grâce à un panneau tactile coulissant qui permet d’éviter toute agitation involontaire
- Interface RS 232 ou USB pour l’enregistrement de toutes les données de processus dans un fichier numérique
- Logiciel gratuit permettant d’automatiser et d’enregistrer tous les paramètres de processus
- Permet des profils préprogrammés et enregistre les profils dans la mémoire
- Fonctionnement par intervalles
- Affichage tr/min et graphique de couple
- Réglage minuteur / compte à rebours / temps réel
Spécification
Spécification
| Vitesse | 10 à 400 tr/min, 200 à 2 000 tr/min |
| Affichage | Numérique |
| Tension | 230 V |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10,5 mm |
| Description | Dimensions : 241 x 93 x 328 mm |
| Modèle | Hei-TORQUE Precision 400 |
| Nbre de vitesses | 2 |
| Type de protection | IP54 |
| Couple | 400 Ncm |
| Viscosité | 250 000 mPas |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction