Learn More
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Basic Package Core+
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ includes everything needed for fast and precise heating.
1060.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tension | 230 V |
Dimensions | 135 mm de diamètre |
max. (métrique) | 20°C to 300°C |
Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17961971
|
Heidolph™
506-22150-00 |
UE |
1060.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spécification
Ceramic-coated Aluminum | |
135 mm de diamètre | |
Plaque chauffante à agitation magnétique | |
25 kg | |
20 L | |
3 ans | |
LCD |
230 V | |
20°C to 300°C | |
Rond | |
1 | |
100 à 1 400 tr/min | |
CE, NRTL |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Pack agitateur magnétique Hei-PLATE avec capteur Basic Package Core+