Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core includes everything needed for fast and precise heating.
1330.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tension | 230 V |
Dimensions | 135 mm de diamètre |
max. (métrique) | 20°C to 300°C |
Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17951971
|
Heidolph™
506-12150-00 |
UE |
1330.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spécification
Ceramic-coated Aluminum | |
135 mm de diamètre | |
Plaque chauffante à agitation magnétique | |
25 kg | |
20 L | |
3 ans | |
Analogique |
230 V | |
20°C to 300°C | |
Rond | |
1 | |
100 à 1 400 tr/min | |
CE, NRTL |