Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Sensor Basic Package Core
Hei-PLATE Sensor Basic Package Core includes everything needed for fast and precise heating.
Marque: Heidolph™ 506-12150-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Core provides fast and precise heating without overshoot
- For sample-friendly work
- Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation
Spécification
Ceramic-coated Aluminum | |
135 mm de diamètre | |
Plaque chauffante à agitation magnétique | |
25 kg | |
1 | |
100 à 1 400 tr/min | |
CE, NRTL |
230 V | |
20°C to 300°C | |
Rond | |
UE | |
20 L | |
3 ans | |
Analogique |