Learn More
Heidolph™ Kit de reflux Hei-PLATE Core+
Le module Hei-PLATE Reflux Core+ comprend un agitateur magnétique, un capteur pt1000 et un bloc chauffant.
2210.00€ - 2420.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 145 mm |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
Tension | 115/230 V |
max. (métrique) | 20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C |
Type | Agitateur à plaque chauffante |
Code produit | Marque | Modèle | Taille max. du récipient | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Taille max. du récipient | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17505596
|
Heidolph™
506-21155-00 |
Kit de reflux Hei-PLATE Core+ Mini (145 mm) | 125 mL |
2210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17515596
|
Heidolph™
506-21156-00 |
Kit de reflux Hei-PLATE Core+ (145 mm) | 1 L |
2420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Inclut :
- Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+.
- Chauffage rapide et précis
- Sans dépassement de température
- Délicat pour l’échantillon
- PT1000 - permet une régulation précise de la température.
- Blocs Heat-On - assurent un transfert de chaleur optimal sans utilisation d’eau ou d’huile.
- Conseil d’application : Ne remplir le flacon (non fourni) qu’à moitié afin d’éviter toute perte de solvant.
- Complète le système en tant que condenseur haute performance utilisé sans eau.
- Les performances sont optimales pour des volumes de solvant allant jusqu’à 125 ml ou 1 L selon le modèle.
Spécification
145 mm | |
115/230 V | |
Agitateur à plaque chauffante | |
25 kg | |
Multiple | |
0,168 x 0,299 x 0,101 m | |
LCD |
Alliage d’aluminium | |
20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C | |
Rond | |
Différents styles | |
3 ans | |
CE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Kit de reflux Hei-PLATE Core+