Learn More
Heidolph™ Kit Hei-FLOW Platinum
Cet ensemble comprend une pompe Hei-FLOW Precision 01, une tête de pompe SP quick de 1,6 mm, des tubulures en Tygon et en silicone de 1 m chacune.
Marque: Heidolph™ 523-52019-00
3311.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cet ensemble comprend :
- Hei-FLOW Precision 01
- Tête de pompe SP quick de 1,6 mm
- Tubulures en Tygon™ (standard) et en silicone (Ø interne de 0,8 mm) de 1 m chacune
Spécification
Prise EU | |
LED | |
230 V |
Numérique à vitesse variable | |
IP33 |