Learn More
Heidolph instruments Ensemble argent 1 pour pompe péristaltique Hei-Flow.
Répondez à une grande variété de besoins de la pompe péristaltique grâce à ce kit. L’ensemble argent 1 pour pompe péristaltique Heidolph™ Hei-Flow comprend des composants accessoires de qualité.
Marque: Heidolph instruments 523-50019-00
2600.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend la pompe, la tête de pompe et la tubulure.
Spécification
Monocanal, pour tubulure de 1,6 mm | |
0,83 à 861 ml/min | |
10 à 120 tr/min | |
Tête de pompe SP quick, pompe Hei-FLOW Value 01, tubulures en Tygon (standard) et en silicone (diamètre intérieur : 3,1 mm) de 1 m chacune. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
7Heures
16Minutes
11Secondes
18
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph instruments Ensemble argent 1 pour pompe péristaltique Hei-Flow. > Ensemble de pompe péristaltique Hei-Flow Silver 1 ; composants accessoires de qualité
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu