Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120
Cette pompe péristaltique est recommandée pour le transport simple de tous les milieux.
Marque: Heidolph™ 523-50010-00
2332.95 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le moteur de la pompe de ce modèle permet de permuter entre une tête de pompe monocanal et multicanaux. Il est également possible de pomper dans le sens inverse des aiguilles d’une montre simplement en faisant basculer le commutateur.
- En fonction de la tête de pompe adaptée, un débit de 0,83 à 861 ml/min pour la tête de pompe monocanal et de 0,005 à 364 ml/min pour la tête de pompe multicanaux est garanti. Le modèle Value 01 pompe avec une précision de réglage de ±5 % dans une plage de vitesses de 10 à 120 tr/min.
Spécification
Prise EU | |
LED | |
230 V |
Numérique à vitesse variable | |
IP33 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
4Minutes
44Secondes
49
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 > Prise EU
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu