Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi
Cette pompe péristaltique est recommandée pour le transport simple de tous les milieux.
Brand: Heidolph™ 523-50013-00
3225.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Le moteur de la pompe de ce modèle permet de permuter entre une tête de pompe monocanal et multicanaux. Il est également possible de pomper dans le sens inverse des aiguilles d’une montre simplement en faisant basculer le commutateur.
- En fonction de la tête de pompe adaptée, un débit de 0,83 à 861 ml/min pour la tête de pompe monocanal et de 0,005 à 364 ml/min pour la tête de pompe multicanaux est garanti. Le modèle Value 01 pompe avec une précision de réglage de ±5 % dans une plage de vitesses de 10 à 120 tr/min.
Specifications
Prise EU | |
LED | |
230 V |
Numérique à vitesse variable | |
IP33 |
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
11Heures
2Minutes
51Secondes
4
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi > Prise EU
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction