Learn More
Heidolph Hei-CHILL 1100 Pro Circulating Chiller
A cooling capacity of up to 1100 watt allows an effective and powerful cooling of every application, even at low temperatures, or the supply of multiple evaporation systems by a recirculation chiller
Marque: Heidolph 591-01660-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Une puissance de refroidissement jusqu'à 1100 watts permet un refroidissement efficace et puissant de toutes les applications, même à des températures basses ou également l'alimentation de plusieurs systèmes d'évaporation par un refroidisseur à recirculation.
- Performance la plus élevée pour atteindre rapidement les valeurs cibles réglées et des températures constantes même en utilisant des solvants à haute polarité ou durant des processus d'évaporation continus, par ex. en combinaison avec le module automatique Hei-VOLUME Distimatic Pro
- Écologique grâce à l'utilisation de réfrigérants naturels (R-290) et d'un système de réfrigération efficace avec des ventilateurs écoénergétiques
- Contrôleur en forme d'écran tactile avec surface en verre et affichage du niveau de remplissage intégré
- Possibilité de raccordement RS-232 pour la commande via un Hei-VAP Expert Control ou Ultimate Control ou via les solutions pour les processus de logiciel de laboratoire Heidolph
- Réduction du bruit de fonctionnement pour travailler sans interruption avec des ventilateurs à vitesse variable
- Dans une plage comprise entre -10 °C bis +40 °C avec une constance de la température de +/- 0,5 °C, refroidissement fiable pour des différents processus de travail
Spécification
9.0 to 14.0 L | |
1100 W at 20°C | |
Rotary Evaporators | |
Refroidisseur / recycleur | |
230 V/50 Hz |
Air-cooled | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
Fiche UE | |
230 V |