Learn More
Kartell™ Flacons à col étroit et à paroi épaisse pour bonbonnes
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
25 l
50 l
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
- Très résistante
- Son bouchon à joint torique assure son étanchéité
- Le bouchon peut être fixé pour plus de sécurité
- Avec poignées de transport
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 13 gal |
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Description | Avec bouchon à joint torique |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 79,5 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 350 mm |
| À utiliser avec (application) | Adaptée au contact avec les denrées alimentaires |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 700 mm |
| Comprend | Bouchon, poignées de transport |
| Afficher plus |