Learn More
Kartell™ Flacons à col étroit et à paroi épaisse pour bonbonnes
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
25 L
50 l
Description
- Très résistante
- Son bouchon à joint torique assure son étanchéité
- Le bouchon peut être fixé pour plus de sécurité
- Avec poignées de transport
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
Capacité (métrique) | 10 l |
Certifications/Conformité | FDA |
Description | Avec bouchon à joint torique |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 52,5 mm |
Diamètre (métrique) externe | 210 mm |
À utiliser avec (application) | Adaptée au contact avec les denrées alimentaires |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 425 mm |
Comprend | Bouchon, poignées de transport |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Flacons à col étroit et à paroi épaisse pour bonbonnes >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu