Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
78.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Description
Manufactured from HDPE for toughness and durability. Kartell™ Wide Mouth Heavy Walled Carboys provide easy filling and emptying capability.
- Flacon robuste
- Idéal pour les liquides ou les poudres
- Bouchon à insert fourni
- Les bouchons peuvent être fixés pour plus de sécurité
- Poignées de transport pratiques et robustes
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (impériale) | 169,07 oz. |
Capacité (métrique) | 5 l |
Type de bouchon | Bouchon |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 84 mm |
Diamètre (métrique) externe | 170 mm |
À utiliser avec (application) | Pour les liquides et les poudres |
Hauteur (impériale) | 13,38 in |
Hauteur (métrique) | 340 mm |
Comprend | Bouchon à insert |
Matériau | HDPE |