Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Heavy Duty SMS Autoclavable Bowl Cover
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200020578 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
11 à 16 po
12 à 20 po
20 à 26 po
26 à 30 po
27 à 34 po
28 à 35 po
30 à 40 po
31 à 41 po
37 à 47 po
40 à 50 po
Largeur (impériale):
11 à 16 po
12 à 20 po
20 à 26 po
26 à 30 po
27 à 34 po
28 à 35 po
30 à 40 po
31 à 41 po
37 à 47 po
40 à 50 po
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 17974106
Marque: Keystone Cleanroom Products™ BWLKCRP30020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Bowl Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
  • Save time by using the stopper bowl cover instead of wrapping with sheets of SMS material and autoclave tape
  • Used in conjunction with a secondary autoclave bag, it creates an effective wrapping system
  • After the outer bag is removed, this stopper bowl cover should remain in place, providing protection from microbial and particulate contamination while the remaining set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
  • Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
  • Hydrophobic and resists tearing and punctures
  • Lint-free
  • Conveniently packaged: 1 cover per heat-sealed and labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
  • Made in USA
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Elastic
Couleur Light Blue
Jetable Single-use
Matériau Reinforced Multicoated Plastic
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) 121°C à 135°C
Longueur (impériale) 11 à 16 po
Longueur (métrique) 28 to 40.6 cm
Largeur (impériale) 11 à 16 po
Largeur (métrique) 28 to 40.6 cm
Type de produit Round Cover