Learn More
OHAUS™ Agitateur à usage intensif
L’agitateur à usage intensif OHAUS™ est conçu pour une large gamme d’applications avec des charges plus importantes ou plus lourdes qui nécessitent des résultats précis.
Marque:  OHAUS™ 30391865
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 90.30000kg
Code produit. 15732199
  • 5220.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Conçu pour les applications avec des charges lourdes
  • L’agitateur assure un mouvement reproductible qui est réparti uniformément sur toute la surface du plateau
  • Le modèle numérique est doté de commandes par microprocesseur, d’un fonctionnement continu ou programmé, d’un système d’agitation Accu-Drive™ breveté et d’écrans LED pour afficher la vitesse et la durée
Spécification
Spécification
25 mm
± 1 tr/min, plus de 100 tr/min ± 1 % de la vitesse définie
230 V, 50/60 Hz, 2,5 A
2,5 A
CE, TUV
28,70 in
72,9 x 67,8 x 17 cm
17 cm
72,9 cm
26,7 in
61 cm
90,3 kg
Agitateur, usage intensif, SHHD4525DG, UE
1 s à 160 h
45,4 kg
15 à 500 tr/min
-10°C à +60°C
Agitateur
Plateforme en aluminium
72,9 cm
6,7 in
28,70 in
61 cm
67,8 cm
199,1 lb
Numérique
SHHD4525DG