Learn More
Brady™ Ruban d’impression robuste
Ruban d’impression robuste offrant des performances élevées contre les produits chimiques agressifs, les taches et les rayures.
Marque: Brady™ 133357
94.60 EUR valable jusqu'au 2025-03-09
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce ruban à transfert thermique offre des performances élevées contre les rayures, les tâches et les produits chimiques difficiles. Le ruban peut être utilisé pour l’impression sur des matériaux Brady™ Black PermaSleeve™.
Spécification
Blanc | |
Paraffine / résine | |
197 pi | |
60 m | |
Cartouche, Ruban |
Imprimantes d’étiquettes BBP3X, S3XXX, i3300, S3XXX Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer | |
Transfert thermique | |
4,3 in | |
110 mm | |
B30-R6700-WT |