Learn More
Gestigkeit Harry Heating Unit
Each SG hotplate is equipped with an output controller allowing variable adjustment of the heating output from 10 to 100%.
Marque:  Gestigkeit Harry SG3
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10005030
  • 1040.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-10-2024
Description
  • Plaques chauffantes en série et à barres de support
  • Plaque chauffante en fonte à finition lisse avec cavité d’expansion centrale concave pour un fonctionnement sans distorsion. Toutes les pièces du boîtier sont en acier inoxydable et chaque unité est équipée d’un raccord à visser pour une tige de support.
  • Les dispositifs ont été spécialement conçus pour une utilisation continue.
  • Régulation du modèle
    • Chaque unité est équipée d’un régulateur de puissance de chauffage qui permet un réglage variable entre 10 et 100 %.
Spécification
Spécification
3
530 x 210 x 160 mm
Acier inoxydable
500°C
1 500 W
Plaque chauffante
230 V
Acier moulé
7,6 kg
50/60 Hz