Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballon
Utilisez ces éléments chauffants avec contrôleurs intégrés pour une grande variété d’applications. Les chauffe-ballons à boîtier métallique Fisherbrand™ sont équipés d’un système unique de circulation d’air qui permet de conserver la surface extérieure froide au toucher.
Marque: Fisherbrand™ 10083-48
Description
- Écran à double fusible et mis à la terre
- Les cartouches d’élément chauffant sont remplaçables
- Aucun contrôleur externe requis
- Voyants “Élément chauffant activé” et “Sous tension”
- Température maximale de l’élément 450°C
Spécification
Intégrée | |
50 ml | |
Contrôleur | |
Poire | |
Chauffe-ballon |
Intégrée | |
230 V | |
Boîtier métallique | |
60 W | |
450°C |