Learn More
Fistreem International™ Heating Element, Calypso Ultrapure Water Still
Suitable replacement heating element for the economically priced, modest demand Calypso Still. Fistreem International™ Heating Element, Calypso Ultrapure Water Still is protected by a high temperature cut-off feature.
292.00€ - 301.00€
Spécification
Type | Heating Element |
---|---|
À utiliser avec (application) | Calypso Ultrapure Water Still |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Tension | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Tension | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13156020
|
Fistreem International™
WCA701.HEJ.4 |
2 Liter Model | 220 V | 0.9 kw |
297.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13146020
|
Fistreem International™
WCA702.HEJ.7 |
2 Liter Model | 240 V | 0.9 kw |
292.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13196020
|
Fistreem International™
WCA706.HEJ.4 |
4 Liter Model | 220 V | 1.5 kw |
301.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- A high temperature cut-off protects the heaters in the event of water failure while operator safety is assured through totally enclosed glassware.
- The Calypso Still is economical and available with 2L/hr or 4L/hr outputs.
Spécification
Heating Element | |
Calypso Ultrapure Water Still |