Learn More
Bibby Scientific™ Élément chauffant Electrothermal™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Éléments chauffants de rechange pour bains d’air Soxhlet.
- Disponible en capacité de 100 ml et 500 ml
- Éléments chauffants de rechange pour bains d’air Soxhlet.
- Disponible en capacité de 100 ml et 500 ml
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec | Extracteur Soxhlet de rechange |
| Type de produit | Élément chauffant |