Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateur chauffant / refroidisseur pour PCR
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
150 à 1 200 tr/min (plaque PCR)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
bloc PCR, couvercle en PC
- Contrôle par microprocesseur : le contrôle par microprocesseur à vitesse variable permet de réaliser une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche le dernier point de consigne et redémarre en cas de coupure de courant.
- Régulation de la température PID : maintient un contrôle précis de la température de 10°C en dessous de la température ambiante jusqu’à 65°C. Les commandes faciles à utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incréments de 1°C.
- Entraînement à triple excentrique : les roulements à billes lubrifiés en permanence et le moteur DC sans entretien et sans balais assurent un fonctionnement fiable et continu.
- Affichage LED : les commandes du clavier tactile sont dotées d’affichages LED indépendants et faciles à lire pour la température, la vitesse et la durée, permettant ainsi à l’opérateur de visualiser simultanément tous les paramètres. Fournit des résultats précis et reproductibles et est facilement visible sur les paillasses de laboratoire. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu’il est programmé par l’utilisateur, arrêtera l’unité une fois le temps écoulé. L’écran affiche les derniers réglages utilisés, même après une mise hors tension.
- Mode d’étalonnage de la température : permet à l’utilisateur d’étalonner l’unité par rapport à un dispositif de température externe.
- Applications : ELISA, analyse de l’activité enzymatique, coupure enzymatique, ligature d’ADN, PCR.
Spécification
Spécification
| Orbite | 3 mm (0,12 in) |
| Vitesse de rotation | 150 à 1 200 tr/min (plaque PCR) |
| Alimentation électrique | 230 V, 1 A, 450 W, type de prise : EU, UK, CN |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante moins 10°C jusqu’à 95°C (température la plus basse possible : 5°C) |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de bouchon | Prise EU, UK, CN |
| Matériau | Plateforme en aluminium |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 278 x 222 x 155 mm |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 7 x 5,5 in (180 x 140 mm) |
| Afficher plus |