Learn More
IKA™ Bloc chauffant
Le bloc de chauffage IKA FLOW contient quatre réacteurs à disques alimentés par IKA FLOW pendant la réaction.
Marque:  IKA™ 0020103369
Code produit. 17593636
  • 294.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le bloc de chauffage IKA FLOW est installé sur l’agitateur magnétique RCT Digital et a la capacité de contenir jusqu’à quatre réacteurs à disque alimentés par le circuit IKA FLOW pendant la réaction.
  • Les réacteurs à disque peuvent être achetés séparément.
  • Inclus à la livraison
    • Bloc chauffant
Spécification
Spécification
Agitateur magnétique RCT Digital