Learn More
Rack en forme de cube transformable
Maintenez les tubes à la verticale ou créez une station de refroidissement. Le rack en forme de cube transformable Fisherbrand™ stocke en toute sécurité des tubes de 15 ml ou 50 ml à l’aide de puits avec inserts à clipser. Retirez les inserts pour stocker des éléments plus volumineux ou remplissez-le de glace pour créer une station de refroidissement temporaire. La boîte en PP facile à utiliser peut être autoclavée.
Marque: Fisherbrand HS23271A
Description
Stockez des tubes de 15 ml et de 50 ml en position verticale à l’aide des grilles à clipser
- Deux inserts amovibles pour :
- 16 tubes de 15 ml (diamètre des puits : 18 mm)
- 9 tubes de 50 ml (diamètre des puits : 31 mm)
- Maintient solidement les tubes à la verticale grâce aux puits à grille profonds
- Couvercle à encoche, grilles imprimées et orientation du premier tube pour localiser facilement les tubes
Utilisez-les sans insert
- Stockez des produits volumineux
- Remplissez-le de glace et utilisez-le comme station de refroidissement temporaire
- Idéal pour les laboratoires d’enseignement ou les laboratoires disposant d’un espace de paillasse limité
Caractéristiques
- Fabrication en PP rigide et robuste
- Couvercle transparent et côtés translucides pour une visualisation aisée des tubes
- Faible encombrement : 125 x 125 x 129 mm
- Autoclavables
- Boîte de 5 boîtes de stockage violettes
Spécification
2 inserts à clipser, couvercle | |
4 x 4 ou 3 x 3 | |
Violet | |
PP | |
125 x 125 x 129mm |
Multi Stand Tube Rack | |
Autoclavable | |
Tubes (15 ml dans 16 puits, 50 ml dans 9 puits, éléments plus grands / glace sans inserts) | |
5/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
14Minutes
43Secondes
53 -
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
14Minutes
43Secondes
53