Learn More
Heathrow Scientific™ Plateau de stockage d’échantillons de gouttelettes, polystyrène, bleu/blanc
Le plateau de stockage d’échantillons de gouttelettes est idéal pour organiser les échantillons pour le laboratoire occupé. Les plateaux de stockage sont résistants et peuvent être utilisés pour les récipients d’échantillons avec l’insert fourni, ou pour les produits de laboratoire généraux sans l’insert.
Marque: Heathrow Scientific™ HS120172
Description
- Le bac et le plateau sont en polystyrène
- Léger et robuste, il peut contenir jusqu’à 24 récipients à échantillons pleins (récipients à échantillons non inclus).
- Les inserts amovibles permettent l’utilisation d’une enveloppe externe pour le stockage ou le transport des produits de laboratoire
- Empilable avec d’autres plateaux pour obtenir jusqu’à quatre hauteurs
- Porte-étiquette et cartes intégrées pour permettre une identification facilement modifiable
- Peut être facilement nettoyé avec des désinfectants et des germicides courants
Spécification
Oui | |
Séparateur de bac | |
Plateau de stockage d’échantillons de gouttelettes, polystyrène, bleu/blanc | |
Non autoclavable | |
Récipients d’échantillons (24) | |
24 | |
None | |
Non stérile | |
HS120172 | |
1 Ea. | |
1 Ea. | |
18,9 x 13 in | |
48 cm | |
33,10 cm | |
8,4 cm | |
58 mm | |
10,30 kg |
Néant | |
Plateau | |
4 x 6 | |
Blanc, Blue | |
PS | |
Rectangle | |
Oui | |
Stockage d’échantillons | |
6 Pk. | |
Carton | |
480 x 331 x 84 mm | |
18,9 x 13 x 3,3 in | |
18,90 in | |
13 in | |
3,30 in | |
2,88 lb |