Learn More
Labconco™ Étagères chauffées avec capteurs
Code produit. p-7079268 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
À utiliser avec (application):
Petit plateau de séchage
Plateau de séchage en vrac
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15864105
Marque: Labconco™ 730151010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
1 étagère, 1 sonde de température
Requires
Lyophilisateur Freezone, plateau de séchage en vrac FreeZone
Permet de surveiller la température de l’échantillon ou de l’étagère
  • Les plateaux de séchage en vrac et les petits plateaux de séchage FreeZone comprennent trois étagères et peuvent accueillir deux étagères chauffées supplémentaires avec capteurs
  • Le capteur, fourni avec l’étagère chauffante, peut être utilisé pour surveiller la température de l’échantillon ou de l’étagère
  • Les étagères pour plateau de séchage en vrac mesurent chacune 32,2 x 43,2 cm (12,7 x 17 po) (l x p). Les étagères pour petits plateaux de séchage mesurent chacune 26,9 x 30,5 cm (10,6 x 12,0 po) (l x p)
  • Étagère en acier inox avec système de chauffage à 200 W et sonde du capteur
Garantie
Un an
Spécification
Type Étagère chauffée
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 60°C
Matériau Acier
À utiliser avec (application) Plateau de séchage en vrac
Comprend 1 étagère, 1 sonde de température
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 43,1 cm
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43,1 cm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 18 lb
Poids à l’expédition (métrique) 8,16 kg