Learn More
Labconco™ Chambres avec étagères chauffées pour produits
Permet le séchage d’échantillons en vrac ou le séchage de flacons à sérum, de flacons ou de microplaques. Les chambres avec étagères chauffées pour produits Labconco sont sans fil et amovibles et peuvent donc être installées dans un congélateur pour la pré-congélation
Marque:  Labconco™ 780801130
Code produit. 15702867
  • 12560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 5 étagères et chambre transparente
Requires : Lyophilisateur FreeZone
Description
Description
  • Les chambres de plus petite taille comprennent trois étagères de 10 po de diamètre et trois sondes de température ; les chambres de grande taille comprennent cinq étagères de 10 po de diamètre et cinq sondes de température
  • Les étagères sont sans fil et amovibles et peuvent donc être installées dans un congélateur pour la pré-congélation
  • Chaque étagère est réglable en hauteur pour s’adapter à une grande variété de tailles d’échantillons
  • La chambre se connecte au lyophilisateur FreeZone pour contrôler et enregistrer la température à partir de l’affichage Lyo-Works
  • La température peut être réglée de −20°C à 60°C (−4°F à 140°F)
  • Chaque chambre comprend un cylindre en acrylique transparent de 12 po de diamètre, une soupape d’évacuation du vide et une ouverture de 8 po de diamètre vers le collecteur au fond de la chambre
  • Compatible avec les condenseurs de 10,12 po ou 14,0 po de diamètre
  • À utiliser avec tous les nouveaux modèles de lyophilisateurs FreeZone
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Prestations de service
Un an
Spécification
Spécification
Étagère chauffée
-20°C à +60°C
UL, CAN/CSA, CE
15.2 in
15,2 in
24,6 in
2A
230 V
80 lb
3
Acier (clayettes), acrylique (chambre)
5 étagères et chambre transparente
38,6 cm
38,6 cm
62,4 cm
Schuko
50/60 Hz
36,29 kg