Learn More
Labconco Heated Product Chamber
Chambers allow for drying of bulk samples, or drying of serum bottles, vials or microplates. The 10 in. diameter shelves are wireless and removable so that they may be placed in a freezer for pre-freezing. Chamber connects to a FreeZone Freeze Dryer for control and recording of shelf temperature.
9385.00€ - 15735.00€
Spécification
Type | Heated Product Chamber |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -20°C à +60°C |
Matériau | Acrylique |
Type de bouchon | All except North America |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’étagères | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17910190
|
Labconco
780801090 |
3 | Without Valves |
9385.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17930180
|
Labconco
780801190 |
5 | Without Valves |
12925.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17930190
|
Labconco
780802090 |
3 | Valves |
12140.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17970180
|
Labconco
780802190 |
5 | Valves |
15735.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Chambers allow for drying of bulk samples, or drying of serum bottles, vials or microplates.
- The 10 in. diameter shelves are wireless and removable so that they may be placed in a freezer for pre-freezing.
- Chamber connects to a FreeZone Freeze Dryer for control and recording of shelf temperature from the Lyo-Works display.
- Each Chamber includes a 12 in. diameter clear acrylic cylinder, vacuum release valve, cap for vacuum port and 8 in. diameter opening to collector on bottom of chamber. Will fit 10.12 in. or 14.0 in. diameter condensers.
- Includes three shelves and three temperature probes.
- For use with any FreeZone Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Spécification
Heated Product Chamber | |
Acrylique | |
230 V |
-20°C à +60°C | |
All except North America |