missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMM Medcenter™ ETUVE VENTICELL CONFORT 111L 250°C

Marque:  MMM Medcenter™ MC001816

Code produit. 11441138

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Étuve Venticell standard
• Convection à flux tournant ascendant
• Température (ambiance +10°C) à 250°C
• Cheminée d'extraction φ 52mm
• Supports et étagères amovibles pour une décontamination totale
• Etuve Venticell confort
• Régulation Ventilation réglable par pas de 10%. Coupure totale de la ventilation possible. sécurité surchauffe classe 3.1
• Température de sécurité haute réglable
• En cas de dépassement, un régulateur de secours la maintient
• Programmation
• Sur l'étuve à partir de 6 profils en mémoire ou par PC à l'aide du logiciel en option
• Lecteur de carte à mémoire pour sauvegarde et activation des programmes
• Minuterie M/A différée 1 min à 16 ans
• Port RS232
• Etuve Venticell confort 250°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
MMM Medcenter™ ETUVE VENTICELL CONFORT 111L 250°C > Capacity: 111L

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis