Learn More
Jenway™ Porte-cuve simple à cellule chauffée de 10 x 10 mm pour spectrophotomètre 7200
Utilisez ce porte-cuve chauffé pour les applications où la température de l’échantillon doit être contrôlée. Le porte-cuve simple à cellule chauffée de 10 x 10 mm Jenway™ pour spectrophotomètres 7200 peut être facilement monté et retiré sans avoir besoin d’outils. Idéal pour les mesures thermostatées à 37°C.
Marque:  Jenway™ 83056-77
Code produit. 15562026
  • 836.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Accessoire pour cellule chauffée fourni avec un câble d’alimentation UK, EU et US requis pour alimenter le spectrophotomètre et la cellule chauffée
  • Facile à interchanger à l’aide de la vis à serrage par pouce ergonomique
  • Plage de températures de 32 à 42°C avec une résolution de 0,5°C
  • La cellule chauffée est contrôlée par le logiciel de fonctionnement de l’instrument
Spécification
Spécification
Spectrophotomètre à balayage visible 7200
Spectrophotomètre à balayage visible 7200
32 à 42°C
Support de cuve à cellule chauffée
Câble d’alimentation UK, UE et US
0,5°C