Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouch With Chevron Peel
Heat-seal breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
1419.09€
Spécification
Type de produit | Autoclave Bag |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | CoC |
Type de bouchon | Heat Seal |
Couleur | White |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30238411
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0415HH |
38.1 cm | 10.2 cm |
1419.09€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30238413
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0422HH |
55.9 cm | 10.2 cm |
1419.09€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier
- Does not absorb VHP
- Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO, and VHP
- Fiber-free peelable seals
- High clarity for product visibility
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
- Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spécification
Autoclave Bag | |
CoC | |
White | |
Steam Sterilization | |
Non-sterile | |
121°C to 125°C | |
10.2 cm |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
Yes | |
4 in. |