Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marque:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB36X48
Code produit. 17748387
  • 1055.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Construction 100 % Tyvek pour la résistance et la barrière microbienne
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Joints d’usine résistants
  • Fermeture thermoscellée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique et des composants
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Spécification
Spécification
Autoclavable
49,7 L
Scellage à chaud
Oui
Équipement pharmaceutique
Non stérile
<250°F
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in)
121,9 cm
91,4 cm
1680 oz.
COC
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Tyvek
Vapeur
<125°C
48 in
36 in