Learn More
Novus Biologicals™ Heart Tissue Slides (Thrombus)- Paraffin
Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Espèces:
Humain
missing translation for 'unitSize'
5 pièces
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Spezifikation
| Réactivité croisée | Human |
| Type | Heart Tissue Slides (Thrombus) |
| À utiliser avec (application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| État réglementaire | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Espèces | Humain |
| État des tissus | Thrombus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur