Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, filetage de précision, en verre
Code produit. 11526114 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10.8 ml
20.6 ml
Couleur:
Ambré
Transparents
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11526114
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponibles avec fond plat ou rond.
  • Fond plat
  • Bouchon biseauté ou col vissant/col à sertir DIN plat
  • Verre transparent ou ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 22.5mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 10.8 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type de goulot Taraud de précision
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 8 mL
Type de base Fond rond
Hauteur (métrique) 46 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND18
Marking Spot Non