Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
- Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 750 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Dimensions (L x l x H) | 83 x 83 x 188 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 43 mm |
À utiliser avec (application) | alimentaire |
Matériau | HDPE |
D.I. du col (métrique) | 43 mm |
Largeur (métrique) | 83 mm |
Closure Included | Oui |