Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD Code produit.: 15316438
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Code produit. 15316438 Tous les produits Bürkle Produits
1000 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Code produit. 15316438
Marque: Buerkle™ 03421000
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon de réactif à col large est particulièrement adapté au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport des granulés et des milieux de culture en pâte.
  • PEHD, transparent
  • Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
  • Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 43 mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Filetage (métrique) 54 mm
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité Approbation ONU
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 214 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD >