Learn More
Buerkle™ Flacons de réactifs carrés à col étroit en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
- Approbation des Nations Unies pour les marchandises en vrac
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1500 mL |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 69 mm |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 108 mm |
Largeur (métrique) | 108 mm |
Filetage (métrique) | 80 mm |
Couleur de bouchon | Bleu |
Certifications/Conformité | Approbation ONU |