Learn More
Flacon à col large en PEHD X4, 5 L, Thermo Scientific™ Code produit.: 10203181
Ajouter au panier
Flacon à col large en PEHD X4, 5 L, Thermo Scientific™
Code produit. 10203181
5 L
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Code produit. 10203181
Marque: Thermo Scientific Acros FB51443
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Testé et certifié conforme aux normes UN relatives au transport sécurisé des matières dangereuses
  • Livrés avec bouchon à vis en PP inviolable
  • Poignée de transport / versement moulée
  • Non approuvé
  • Couleur : transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau PEHD
Quantité 1
Largeur (métrique) 170 mm
Certifications/Conformité Testé et certifié conforme aux normes UN relatives au transport sécurisé des matières dangereuses
Hauteur (métrique) 330 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Inviolable
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacon à col large en PEHD X4, 5 L, Thermo Scientific™ >