Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit carré blanc en PEHD
Manufactured from HDPE for strength and durability. Kautex™ HDPE Square Narrow Mouth Bottles are easily stocked and save space in the laboratory from square shape.
Marque:  Kautex™ 2000083992
Code produit. 17838167
  • 293.00€ / 72 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Beschreibung
Beschreibung
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 l
17 mm
HDPE
Étroit
221 mm
85 mm
Blanc
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Carré
Flacon à col étroit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote