Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit carré blanc en PEHD
Manufactured from HDPE for strength and durability. Kautex™ HDPE Square Narrow Mouth Bottles are easily stocked and save space in the laboratory from square shape.
Marque:  Kautex™ 2000083991
Code produit. 15981441
  • 327.00€ / 122 pièces
Expédition estimée: 14-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 L
17mm
HDPE
Étroit
170 mm
74 mm
Blanc
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Carré
Flacon à col étroit