Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit carré blanc en PEHD
Manufactured from HDPE for strength and durability. Kautex™ HDPE Square Narrow Mouth Bottles are easily stocked and save space in the laboratory from square shape.
Marque:  Kautex™ 2000083994
Code produit. 10431741
  • 2.30€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,25 L
17mm
HDPE
Étroit
136 mm
60 mm
Blanc
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Carré
Flacon à col étroit