Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD
L’échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD Buerkle™ comprend une poignée ergonomique et un timon qui facilite le prélèvement de substances visqueuses.
Marque: Buerkle™ 5393-3330
195.23 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poignée ergonomique
- Aucun joint
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche, conditionné individuellement
- Stérilisé en option par rayons gamma
- Diamètre de l’ouverture : 10 mm
- Ø 21 mm
Spécification
Échantillonneur ViscoDispo | |
Conditionnement individuel | |
200 ml | |
Non stérile | |
21 mm | |
21 mm |
HDPE | |
Ergonomique | |
Oui | |
Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires | |
1000 mm |