Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L’échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD Buerkle™ comprend une poignée ergonomique et un timon qui facilite le prélèvement de substances visqueuses.
Marque:  Buerkle™ 5393-3320
Code produit. 10369212
  • 201.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Poignée ergonomique
  • Aucun joint
  • HDPE
  • Fabriqué en salle blanche, conditionné individuellement
  • Stérilisé en option par rayons gamma
  • Diamètre de l’ouverture : 10 mm
  • Ø 21 mm
Spécification
Spécification
Échantillonneur ViscoDispo
Conditionnement individuel
100 ml
Non stérile
21 mm
21 mm
HDPE
Ergonomique
Oui
Prélever des échantillons de milieux à haute viscosité
500 mm