Learn More
Buerkle™ Récipients de stockage universels en PEHD
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
29 L
48 l
94 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PEHD, blanc
- Peut s’empiler
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 29 L |
| Certifications/Conformité | Règlement (CE) n° 1935/2004, règlement (UE) n° 10/2011 |
| Description | Surfaces intérieures lisses |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | HDPE |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport sûr de produits coulants ou liquides et aliments. |
| Type de montage | Empilable |
| Type de produit | Récipient de stockage |
| Empilables | Oui |
| Afficher plus |