Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD avec vaporisateur à pompe et bouchon de sécurité
Vaporisez des liquides par la simple pression d’un bouton tout en respectant l’environnement grâce à ces flacons pulvérisateurs en PEHD. Les flacons pulvérisateurs en PEHD Buerkle™ avec vaporisateur à pompe et bouchon de sécurité sont équipés d’un couvercle de protection qui prévient les appuis involontaires sur la pompe et agit comme un cache anti-poussière.
5.05€ - 13.55€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Comprend | Bouchon de sécurité, vaporisateur à pompe, couvercle de protection |
Matériau | PEHD |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11812333
|
Buerkle™
0309-3005 |
50 ml |
5.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15294455
|
Buerkle™
0309-3100 |
100 mL |
5.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10071992
|
Buerkle™
0309-3025 |
250 mL |
5.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317413
|
Buerkle™
0309-3005 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11921441
|
Buerkle™
0309-3002 |
20 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Transparent pour une bonne identification du contenu
- Flacon en PEHD, pompe de vaporisation en PP et acier inox
Spécification
Transparent | |
PEHD | |
Rond | |
Pulvérisateur |
Bouchon de sécurité, vaporisateur à pompe, couvercle de protection | |
Oui | |
PP, acier inox |